1,3-Diéthynylbenzène
Fournisseur: Molekula
M55367264
MOLEM55367264EA 0 EUR InStock
MOLEM55367264
1,3-Diéthynylbenzène
1,3-Diéthynylbenzène
Formule: C₁₀H₆
MW: 126,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041686
Numéro CAS: 1785-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité