Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Difluoro-4-nitrobenzène

Fournisseur: Molekula

M55383446
MOLEM55383446EA 0 EUR InStock
MOLEM55383446
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène
1,3-Difluoro-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.4571 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00007050
Numéro CAS: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité