Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,6-Diphényl-1,6-butanedione

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,6-Diphenyl-1,6-butanedione, 1,6-Diphenylbutane-1,6-dione

M56222267
MOLEM56222267EA 0 EUR InStock
MOLEM56222267
1,6-Diphényl-1,6-butanedione
1,6-Diphényl-1,6-butanedione


Formule: C₁₈H₁₈O₂
MW: 266,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004761
Numéro CAS: 3375-38-0
EINECS: 222-166-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité