Pipéridine
Fournisseur: Molekula
Danger
M56236961
MOLEM56236961EA 0 EUR InStock
MOLEM56236961
Pipéridine
Pipéridine
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 107.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
ONU: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité