5-Nitrosalicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
Attention
M56349196
MOLEM56349196EA 0 EUR InStock
MOLEM56349196
5-Nitrosalicylaldéhyde
5-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007337
Numéro CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité