Rouge de crésol sel de sodium
Fournisseur: Molekula
M56421347
MOLEM56421347EA 0 EUR InStock
MOLEM56421347
Rouge de crésol sel de sodium
Rouge de crésol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité