4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Molekula
M56718436
MOLEM56718436EA 0 EUR InStock
MOLEM56718436
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Numéro MDL: MFCD01631592
Numéro CAS: 261952-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité