Isocyanate de 2-chloroéthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
M56831722
MOLEM56831722EA 0 EUR InStock
MOLEM56831722
Isocyanate de 2-chloroéthyle
Isocyanate de 2-chloroéthyle
Formule: C₃H₄ClNO
MW: 105,52 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Densité: 1.24 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002043
Numéro CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
ONU: 3080
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité