Bis(acétato-O)phényliode
Fournisseur: Molekula
M57233610
MOLEM57233610EA 0 EUR InStock
MOLEM57233610
Bis(acétato-O)phényliode
Bis(acétato-O)phényliode
Formule: C₁₀H₁₁IO₄
Numéro MDL: MFCD00008692
Numéro CAS: 3240-34-4
EINECS: 221-808-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité