6-Bromoindole
Fournisseur: Molekula
M57350421
MOLEM57350421EA 0 EUR InStock
MOLEM57350421
6-Bromoindole
6-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238550
Numéro CAS: 52415-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité