L(+)-Diisopropyl tartrate
Fournisseur: Molekula
M57437082
MOLEM57437082EA 0 EUR InStock
MOLEM57437082
L(+)-Diisopropyl tartrate
L(+)-Diisopropyl tartrate
Formule: C₁₀H₁₈O₆
Numéro MDL: MFCD00064450
Numéro CAS: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité