D-α-Tocophérol
Fournisseur: Molekula
M57476445
MOLEM57476445EA 0 EUR InStock
MOLEM57476445
D-α-Tocophérol
D-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
Numéro MDL: MFCD00072045
Numéro CAS: 59-02-9
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité