3,5-Diméthylisoxazole
Fournisseur: Molekula
M57513896
MOLEM57513896EA 0 EUR InStock
MOLEM57513896
3,5-Diméthylisoxazole
3,5-Diméthylisoxazole
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (1013 hPa)
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003156
Numéro CAS: 300-87-8
EINECS: 206-100-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité