D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fournisseur: Molekula
M57712989
MOLEM57712989EA 0 EUR InStock
MOLEM57712989
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004262
Numéro CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité