Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoropyrocatéchol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene

M57881015
MOLEM57881015EA 0 EUR InStock
MOLEM57881015
3-Fluoropyrocatéchol
3-Fluoropyrocatéchol


Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,1 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042582
Numéro CAS: 363-52-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité