D(-)-Cystéine
Fournisseur: Molekula
M57897158
MOLEM57897158EA 0 EUR InStock
MOLEM57897158
D(-)-Cystéine
D(-)-Cystéine
Formule: C₃H₇NO₂S
Numéro MDL: MFCD00066461
Numéro CAS: 921-01-7
EINECS: 213-062-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité