Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
M58031924
MOLEM58031924EA 0 EUR InStock
MOLEM58031924
Acide 3-amino-4-hydroxybenzoïque
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007697
Numéro CAS: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité