4'-Fluoroacétophénone
Fournisseur: Molekula
Attention
M58089548
MOLEM58089548EA 0 EUR InStock
MOLEM58089548
4'-Fluoroacétophénone
4'-Fluoroacétophénone
Formule: C₈H₇FO
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000354
Numéro CAS: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité