D(-)-Glutamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-D-Gln-OH, (R)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, (R)-(-)-Glutamine
M58264131
MOLEM58264131EA 0 EUR InStock
MOLEM58264131
D(-)-Glutamine
D(-)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065607
Numéro CAS: 5959-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité