3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: Molekula
M58575715
MOLEM58575715EA 0 EUR InStock
MOLEM58575715
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1.331 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000594
Numéro CAS: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
ONU: 2234
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité