Amidure de sodium
Fournisseur: Molekula
Danger
M58630340
MOLEM58630340EA 0 EUR InStock
MOLEM58630340
Amidure de sodium
Amidure de sodium
Formule: H₂NNa
MW: 39,01 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011117
Numéro CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
ONU: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité