Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline

M59065807
MOLEM59065807EA 0 EUR InStock
MOLEM59065807
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine


Formule: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1.4753 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000394
Numéro CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité