Dexpanthenol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
M59191714
MOLEM59191714EA 0 EUR InStock
MOLEM59191714
Dexpanthenol
Dexpanthenol
Formule: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065006
Numéro CAS: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité