Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Fournisseur: Molekula
M59240682
MOLEM59240682EA 0 EUR InStock
MOLEM59240682
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Hydroxyde de (R)-(-)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)triméthylammonium
Formule: C₇H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00038747
Numéro CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité