Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Fluorophényl)ethanol

Fournisseur: Molekula

M59397084
MOLEM59397084EA 0 EUR InStock
MOLEM59397084
2-(4-Fluorophényl)ethanol
2-(4-Fluorophényl)ethanol


Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 59…61 °C (0,5 mmHg)
Densité: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002898
Numéro CAS: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité