Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diaminopyridine

Fournisseur: Molekula
Attention

M59418972
MOLEM59418972EA 0 EUR InStock
MOLEM59418972
2,3-Diaminopyridine
2,3-Diaminopyridine


Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 148…150 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006319
Numéro CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité