Estradiol
Fournisseur: Molekula
M59540594
MOLEM59540594EA 0 EUR InStock
MOLEM59540594
Estradiol
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité