Trifluoromethanesulfonate de sodium
Fournisseur: Molekula
M59696602
MOLEM59696602EA 0 EUR InStock
MOLEM59696602
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Trifluoromethanesulfonate de sodium
Formule: CF₃NaO₃S
Numéro MDL: MFCD00061607
Numéro CAS: 2926-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité