Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium

Fournisseur: Molekula

M59703810
MOLEM59703810EA 0 EUR InStock
MOLEM59703810
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium


Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité