Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Monensin sel monosodique

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Monensin, Sodium Salt, Monensin sodium salt

M59948408
MOLEM59948408EA 0 EUR InStock
MOLEM59948408
Monensin sel monosodique
Monensin sel monosodique


Formule: C₃₆H₆₁NaO₁₁
MW: 692,85 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077826
Numéro CAS: 22373-78-0
EINECS: 244-941-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité