5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Mercapto-1-methyltetrazole
M60268824
MOLEM60268824EA 0 EUR InStock
MOLEM60268824
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Formule: C₂H₄N₄S
MW: 116,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037317
Numéro CAS: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité