(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
M60570677
MOLEM60570677EA 0 EUR InStock
MOLEM60570677
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064160
Numéro CAS: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité