Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénylbenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde

M60707293
MOLEM60707293EA 0 EUR InStock
MOLEM60707293
4-Phénylbenzaldéhyde
4-Phénylbenzaldéhyde


Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006947
Numéro CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité