6-Méthylquinoxaline
Fournisseur: Molekula
Attention
M60756570
MOLEM60756570EA 0 EUR InStock
MOLEM60756570
6-Méthylquinoxaline
6-Méthylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041001
Numéro CAS: 6344-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité