3-Méthylcrotonate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
M60762132
MOLEM60762132EA 0 EUR InStock
MOLEM60762132
3-Méthylcrotonate d'éthyle
3-Méthylcrotonate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00009187
Numéro CAS: 638-10-8
EINECS: 211-319-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité