4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Molekula
M60981240
MOLEM60981240EA 0 EUR InStock
MOLEM60981240
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00013373
Numéro CAS: 6393-40-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité