Acide 8-quinoléinecarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
M61054555
MOLEM61054555EA 0 EUR InStock
MOLEM61054555
Acide 8-quinoléinecarboxylique
Acide 8-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00047619
Numéro CAS: 86-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité