(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol
Fournisseur: Molekula
M61082020
MOLEM61082020EA 0 EUR InStock
MOLEM61082020
(R)-(-)-2-Aminopropane-1-ol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064413
Numéro CAS: 35320-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité