Thiazole-2-carbaldehyde
Fournisseur: Molekula
M61324267
MOLEM61324267EA 0 EUR InStock
MOLEM61324267
Thiazole-2-carbaldehyde
Thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
Numéro MDL: MFCD00142924
Numéro CAS: 10200-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité