3,4-Dichloroaniline
Fournisseur: Molekula
Danger
M61344960
MOLEM61344960EA 0 EUR InStock
MOLEM61344960
3,4-Dichloroaniline
3,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Point d'ébullition: 272
Point de fusion: 70…73 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007768
Numéro CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
ONU: 3442
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03079
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité