Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-1-Èthylamino-1-désoxy-D-glucitol

Fournisseur: Molekula

M61499969
MOLEM61499969EA 0 EUR InStock
MOLEM61499969
(-)-1-Èthylamino-1-désoxy-D-glucitol
(-)-1-Èthylamino-1-désoxy-D-glucitol


Formule: H₃CCH₂NHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Numéro MDL: MFCD03789564
Numéro CAS: 14216-22-9
EINECS: 238-073-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité