2,5-Dimethylbenzoxazole
Fournisseur: Molekula
M61658334
MOLEM61658334EA 0 EUR InStock
MOLEM61658334
2,5-Dimethylbenzoxazole
2,5-Dimethylbenzoxazole
Formule: C₉H₉NO
Numéro MDL: MFCD00005773
Numéro CAS: 5676-58-4
EINECS: 227-136-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité