Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione

Fournisseur: Molekula
Attention

M61668637
MOLEM61668637EA 0 EUR InStock
MOLEM61668637
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione


Formule: C₅H₄N₄O₂
MW: 152,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078453
Numéro CAS: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité