Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-(Trifluorométhyl)acétophénone

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one

M61706400
MOLEM61706400EA 0 EUR InStock
MOLEM61706400
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone
3'-(Trifluorométhyl)acétophénone


Formule: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000391
Numéro CAS: 349-76-8
EINECS: 206-490-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité