Amantadine
Fournisseur: Molekula
M61882414
MOLEM61882414EA 0 EUR InStock
MOLEM61882414
Amantadine
Amantadine
Formule: C₁₀H₁₇N
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00074732
Numéro CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
Merck Index: 12,00389
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité