Acide 2-hydroxynicotinique
Fournisseur: Molekula
M61936762
MOLEM61936762EA 0 EUR InStock
MOLEM61936762
Acide 2-hydroxynicotinique
Acide 2-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00010100
Numéro CAS: 609-71-2
EINECS: 210-198-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité