2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Fournisseur: Molekula
M61986848
MOLEM61986848EA 0 EUR InStock
MOLEM61986848
2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
2'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate disodium salt (dATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
Numéro MDL: MFCD00080335
Numéro CAS: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité