Perchlorate de tétrabutylammonium
Fournisseur: Molekula
M62084577
MOLEM62084577EA 0 EUR InStock
MOLEM62084577
Perchlorate de tétrabutylammonium
Perchlorate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClNO₄
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00038722
Numéro CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité