Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithio-1,4-érythritol

Fournisseur: Molekula
Attention

M62236573
MOLEM62236573EA 0 EUR InStock
MOLEM62236573
Dithio-1,4-érythritol
Dithio-1,4-érythritol


Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité