Benzoate d'ammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
M62761848
MOLEM62761848EA 0 EUR InStock
MOLEM62761848
Benzoate d'ammonium
Benzoate d'ammonium
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point de fusion: 197.8 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013069
Numéro CAS: 1863-63-4
EINECS: 217-468-9
Merck Index: 12,00521
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité